S2194
Anti-SNAP-23 (TS-19) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Synaptosomal-Associated Protein 23
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 23 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:200 using mouse embryonic 3T3-LT cell line.
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of mouse fibroblasts NIH3T3 cell
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNAP23(8773)
mouse ... Snap23(20619)
rat ... Snap23(64630)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2