MABF265
Anticorpo anti-caspasi-4, clone 17D9
clone 17D9, from rat
Sinonimo/i:
Caspase-4, CASP-4, Caspase-11, CASP-11, Protease ICH-3, .Caspase-4 subunit p10, Caspase-4 subunit p20
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
17D9, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP4(837)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Infiammazione & immunologia
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la caspasi-4 in cervelli ischemici di topo (Kang, S., et al. (2000) JCB. 149(3):613-622).
Immunoglobuline & immunologia
Qualità
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 2,0 µg/mL ha permesso di rivelare la caspasi-4 in 10 µg di lisato di macrofagi infettati con il ceppo J53 di E. coli.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1