S1402
Sulforhodamine B sodium salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Kiton Red 620
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder
Composizione
Dye content, ~75%
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
methanol: 1 mg/mL
Fluorescenza
λex 565 nm; λem 586 nm in H2O
Stringa SMILE
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?