Vai a
83701
Rhodamine 800
suitable for fluorescence
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
210,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H26ClN3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.95
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
solubility
ethanol: soluble
fluorescence
λex 682 nm; λem 712 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.N#CC1=C2C=C3CCC[N+]4=C3C(CCC4)=C2Oc5c6CCCN7CCCc(cc15)c67
InChI
1S/C26H26N3O.ClHO4/c27-15-22-20-13-16-5-1-9-28-11-3-7-18(23(16)28)25(20)30-26-19-8-4-12-29-10-2-6-17(24(19)29)14-21(22)26;2-1(3,4)5/h13-14H,1-12H2;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
HACOCUMLBPNDIN-UHFFFAOYSA-M
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Flow cytometry of DNA content in ethanol-fixed or detergent-permeabilized cells[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
836972195394506
Rhodamine 800 suitable for fluorescence
Sigma-Aldrich
83701
Rhodamine 800
Rhodamine 6G suitable for fluorescence, BioReagent
Sigma-Aldrich
83697
Rhodamine 6G
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 682 nm; λem 712 nm in methanol
fluorescence
λex 528 nm; λem 551 nm in methanol
fluorescence
λex 543 nm; λem 572 nm in methanol
fluorescence
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
solubility
ethanol: soluble
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)