Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 160,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 291,00 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 962,00 € |
Informazioni su questo articolo
160,00 €
Nome del prodotto
Sulforhodamine 101, Dye content ~95 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~95%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
black, dark green to brown
solubility
methanol: 1 mg/mL
ε (extinction coefficient)
≥105000 at 573-579 nm in ethanol
fluorescence
λex 586 nm; λem 605 nm in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccc(C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C31H30N2O7S2/c34-41(35,36)20-9-10-21(26(17-20)42(37,38)39)27-24-15-18-5-1-11-32-13-3-7-22(28(18)32)30(24)40-31-23-8-4-14-33-12-2-6-19(29(23)33)16-25(27)31/h9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H-,34,35,36,37,38,39)
InChI key
COIVODZMVVUETJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- to label astrocytes[1]
- in quantitative polymerase chain reaction (PCR)
- to determine the degree of disintegration in tissue sample
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| fluorescence λex 586 nm; λem 605 nm in H2O | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence λex 565 nm; λem 586 nm in H2O |
| color black, dark green to brown | color brown to very dark brown, green to very dark green | color - | color - |
| solubility methanol: 1 mg/mL | solubility methanol: 1 mg/mL | solubility - | solubility methanol: 1 mg/mL |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?