RES4055F-A7
Ferric citrate
Sinonimo/i:
Iron(III) citrate tribasic monohydrate, Ferric citrate monohydrate
Scegli un formato
349,00 €
Scegli un formato
About This Item
349,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Stato
powder
Impurezze
Trace metals; tested
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Stringa SMILE
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Confezionamento
RES4055F-A702X: 1 kg container
RES4055F-A703X: 5 kg container
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?