Documenti fondamentali
RAB1172
Sigma-Aldrich
Human PP14 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Scegli un formato
96 WELLS
607,00 €
607,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
607,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
607,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.5 ng/ml
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PAEP(5047)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects human PP14. Other species are not determined.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Harry J Whitwell et al.
British journal of cancer, 122(6), 847-856 (2020-01-16)
Ovarian cancer has a poor survival rate due to late diagnosis and improved methods are needed for its early detection. Our primary objective was to identify and incorporate additional biomarkers into longitudinal models to improve on the performance of CA125