Documenti fondamentali
RAB0712
Sigma-Aldrich
Human MERTK / Tyrosine-protein Kinase Mer ELISA Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.15 ng/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MERTK(10461)
Descrizione generale
The antibody pair provided in this kit recognizes human Tyrosine-protein Kinase Mer.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Matthew DeBerge et al.
Circulation research, 121(8), 930-940 (2017-08-31)
Clinical benefits of reperfusion after myocardial infarction are offset by maladaptive innate immune cell function, and therapeutic interventions are lacking. We sought to test the significance of phagocytic clearance by resident and recruited phagocytes after myocardial ischemia reperfusion. In humans
Xuezhou Hou et al.
Cell reports, 28(1), 172-189 (2019-07-04)
Two types of monocytes, Ly6Chi and Ly6Clo, infiltrate the heart in murine experimental autoimmune myocarditis (EAM). We discovered a role for cardiac fibroblasts in facilitating monocyte-to-macrophage differentiation of both Ly6Chi and Ly6Clo cells, allowing these macrophages to perform divergent functions