Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 994,00 € |
Informazioni su questo articolo
mouse ... STAT6(20852)
rat ... STAT6(362896)
994,00 €
usage
192 assays
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... STAT6(6778)
mouse ... STAT6(20852)
rat ... STAT6(362896)
General description
Immunogen
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 192 assays | description 96 assays | description 96 assays | description 96 assays |
| Gene Information human ... STAT6(6778) | Gene Information human ... STAT3(6774) | Gene Information human ... STAT5A(6776), STAT5B(6777) | Gene Information human ... STAT1(6772) |
| species reactivity rat, human, mouse | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
| technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable |
| usage 192 assays | usage 96 assays | usage 96 assays | usage 96 assays |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
supp_hazards
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?