Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 544,00 € |
Informazioni su questo articolo
544,00 €
Risparmia Fino a 15%
Quality Segment
usage
96 assays
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... STAT5A(6776), STAT5B(6777)
General description
Immunogen
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 96 assays | description 96 assays | description 96 assays | description for detection of phospho-stat3 (pTyr705) in human, mouse or rat cell and tissue lysates |
| species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human, mouse, rat |
| Gene Information human ... STAT5A(6776), STAT5B(6777) | Gene Information human ... STAT6(6778) | Gene Information human ... STAT3(6774) | Gene Information human ... STAT3(6774) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable |
| usage 96 assays | usage 96 assays | usage 96 assays | usage - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?