Vai a
RABHRP2
HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 μL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
48,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
5
48,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
antibody product type
primary antibodies
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RABTYROERABHRP1AP309P
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
secondary antibodies
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)