Vai a
RAB0446
Phospho-Stat3 (pTyr705) ELISA Kit
for detection of phospho-stat3 (pTyr705) in human, mouse or rat cell and tissue lysates
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
770,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
Species reactivity:
human, mouse, rat
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
770,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
General description
The Phospho-Stat3 (pTyr705) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogen
Stat3 (pTyr705) synthetic phosphopeptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAB0444RAB0442RAB0443
description
for detection of phospho-stat3 (pTyr705) in human, mouse or rat cell and tissue lysates
description
96 assays
description
for detection of phospho-stat1 (pTyr701) and pan-stat1 in human or mouse cell and tissue lysates
description
for detection of phospho-stat1 (pTyr701) and pan-stat1 in human or mouse cell and tissue lysates
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
Gene Information
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
Gene Information
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Avvertenze di sicurezza
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)