Documenti
RAB0427
Sigma-Aldrich
Mouse P-Selectin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/mL
standard curve range: 8.23-6000 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Selp(20344)
Descrizione generale
The Mouse P-Selectin ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse P-Selectin in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogeno
Recombinant Mouse P-Selectin
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Visita l’Archivio dei documenti
Somanathapura K NaveenKumar et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1865(9), 2303-2316 (2019-05-19)
Reactive oxygen species (ROS) are capable of inducing cell death or apoptosis. Recently, we demonstrated that lipid-ROS can mediate ferroptosis and activation of human platelets. Ferroptosis is an intracellular iron-mediated cell death, distinct from classical apoptosis and necrosis, which is