Documenti fondamentali
RA2DWP-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-2-DWP, with 2 buckets
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Il prodotto RA2DWP-EP al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
to hold 2 x 2 DWP
to hold 2 x 4 cell culture plates
to hold 2 x 5 MTP
deepwell plate rotor
with 2 buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638564 (NA)
Eppendorf® 5804740009 (EU)
Parametri
2,250 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Categorie correlate
Descrizione generale
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)