R8382
Reagent Alcohol
used for histology tissue preparation
Sinonimo/i:
SD3A Alcohol, Specially Denatured Ethanol, 3A formulation, Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Stato
solution
Limite di esplosione
3.1-27.7 % (lit.)
Concentrazione
100%
Colore
colorless
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Densità
0.790 g/cm3
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Componenti
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?