R8154
Monoclonal Anti-RAP1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 4C8/1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-TERF2-Interacting Protein, Anti-TERF2IP
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C8/1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~47 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa total cell extract.
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TERF2IP(54386)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)