Documenti fondamentali
R6901
Sigma-Aldrich
PCR 96 Well rack
assorted colors
Sinonimo/i:
microtube rack
Scegli un formato
5 EA
59,40 €
59,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
59,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.15
59,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
autoclavable
Holds 96 x 0.2 mL tubes
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS23461A
tecniche
PCR: suitable
Misura
127x99x30 mm
Colore
assorted colors
Descrizione generale
Sturdy rack for working with 0.2 mL tubes. Accommodates the standard 8 or 12 tube strips. Perfect for pre- or post-PCR sampling applications. The tube wells are easily identified with imprinted numbers and letters. The rack features a removable hinged lid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4