Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 59,40 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23461C
Feature:
Holds 96 x 0.2 mL tubes
Material:
polypropylene
59,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
polypropylene
feature
Holds 96 x 0.2 mL tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23461C
technique(s)
PCR: suitable
size
127x99x30 mm
color
blue
General description
Sturdy rack for working with 0.2 mL tubes. Accommodates the standard 8 or 12 tube strips. Perfect for pre- or post-PCR sampling applications. The tube wells are easily identified with imprinted numbers and letters. The rack features a removable hinged lid.
Application
Securely holds and stores PRC samples
Features and Benefits
- Removable hinged lid gives easy access to tubes and simplifies cleaning
- Holds 0.2 mLindividual tubes or strips for maximum convenience
- Identification nunbers and letters are imprinted to ensure durability
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23461C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23461B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23461D | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2345B |
| feature Holds 96 x 0.2 mL tubes | feature Holds 96 x 0.2 mL tubes | feature Holds 96 x 0.2 mL tubes | feature Holds 96 x 1.5-2 mL tubes |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| size 127x99x30 mm | size 127x99x30 mm | size 127x99x30 mm | size - |
| color blue | color natural | color green | color natural |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PCR 96 Well rack
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?