R6501
Ribonuclease H from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, 1,000-4,000 units/mL
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
17.6 kDa
Confezionamento
vial of ~30 units
Concentrazione
1,000-4,000 units/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Definizione di unità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?