Documenti fondamentali
R0783
Sigma-Aldrich
RG-239 hydrate
Sinonimo/i:
(3)-3-Hydroxy-3-(2-propen-1-yl)-lup-20(29)-en-28-oic acid hydrate, (3R)-3-Allyl-3-hydroxylup-20(29)-en-28-oic acid hydrate, 18 dia 2
Scegli un formato
5 MG
144,00 €
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
144,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H52O3 · xH2O
Peso molecolare:
496.76 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@](O)(CC=C)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(O)=O
InChI
1S/C33H52O3.H2O/c1-9-14-33(36)20-17-29(6)24(28(33,4)5)13-15-31(8)25(29)11-10-23-26-22(21(2)3)12-16-32(26,27(34)35)19-18-30(23,31)7;/h9,22-26,36H,1-2,10-20H2,3-8H3,(H,34,35);1H2/t22-,23+,24-,25+,26+,29-,30+,31+,32-,33-;/m0./s1
JMELBGCTIDKOPM-RQBNYOBGSA-N
Applicazioni
RG-239, a betulinic acid derivative and TGR5/Gpbar-1 agonist, is used to study the role of bile acid activated TGR5 in intestinal motility, inflammation, energy production, glucose homeostasis, glycemic control, obesity and liver steatosis.
Azioni biochim/fisiol
RG-239 is a TGR5 agonist
Semisynthetic derivative of betulinic acid (3β-allylbetulinic acid), RG-239 is an agonist at the G-protein coupled receptor TGR5. TGR5 signalling induces glucagon-like peptide-1 (GLP-1) release in brown adipose tissue, enhancing glucose tolerance and attenuating diet-induced obesity.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)