Q2876
Mostarda chinacrina
≥85% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-metossi-6-cloro-9-(4-bis[β-cloroetil]amino-1-metilbutilamino)acridina, 9-[4-(bis(2-cloroetil)amino)-1-metilbutilamino]-6-cloro-2-metossiacridina
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥85% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(NC(C)CCCN(CCCl)CCCl)c2c1
InChI
1S/C23H28Cl3N3O.2ClH/c1-16(4-3-11-29(12-9-24)13-10-25)27-23-19-7-5-17(26)14-22(19)28-21-8-6-18(30-2)15-20(21)23;;/h5-8,14-16H,3-4,9-13H2,1-2H3,(H,27,28);2*1H
JETDZFFCRPFPDH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges