Documenti fondamentali
PZ0187
Sigma-Aldrich
Begacestat
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Chloro-N-[(1S)-3,3,3-trifluoro-1-(hydroxymethyl)-2- (trifluoromethyl)propyl] thiophene-2-sulfonamide, GSI-953
Scegli un formato
5 MG
69,50 €
25 MG
277,00 €
69,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
69,50 €
25 MG
277,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8ClF6NO3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
69,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥15 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)s1)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8ClF6NO3S2/c10-5-1-2-6(21-5)22(19,20)17-4(3-18)7(8(11,12)13)9(14,15)16/h1-2,4,7,17-18H,3H2/t4-/m1/s1
PSXOKXJMVRSARX-SCSAIBSYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Begacestat (GSI-953) is a selective γ-secretase inhibitor that selectively inhibits cleavage of APP over Notch.
Begacestat is a potent APP-selective γ-secretase inhibitor (GSI) that is well-tolerated in mouse and dog.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dingding Mo et al.
Cells, 9(10) (2020-10-03)
Alzheimer's disease (AD) is an age-related detrimental dementia. Amyloid beta peptides (Aβ) play a crucial role in the pathology of AD. In familial AD, Aβ are generated from the full-length amyloid beta precursor protein (APP) via dysregulated proteolytic processing; however