H0527
HEPES potassium salt
≥99.5% (titration)
Sinonimo/i:
Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-monopotassium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid potassium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) potassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.5% (titration)
Forma fisica
powder
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa
7.5
Solubilità
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[K+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.K/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
KWURIFKZTJGMFD-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3