PZ0015
Trovafloxacin mesylate
>98% (HPLC), powder, Pannexin 1 inhibitor
Sinonimo/i:
(1α,5α,6α)-7-(6-Amino-3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl)-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid methanesulfonate, CP-99219-27, Trovafloxacin methanesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Trovafloxacin mesylate, >98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
>98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CS(O)(=O)=O.NC1C2CN(CC12)c3nc4N(C=C(C(O)=O)C(=O)c4cc3F)c5ccc(F)cc5F
InChI
1S/C20H15F3N4O3.CH4O3S/c21-8-1-2-15(13(22)3-8)27-7-12(20(29)30)17(28)9-4-14(23)19(25-18(9)27)26-5-10-11(6-26)16(10)24;1-5(2,3)4/h1-4,7,10-11,16H,5-6,24H2,(H,29,30);1H3,(H,2,3,4)/t10-,11+,16+;
DYNZICQDCVYXFW-AHZSKCOESA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.