Documenti fondamentali
BAF148480001
Fillpour® Dialysis Tube Funnels
13.5, 19 and 28 mm Diameter Steps, 10 pak of
Scegli un formato
10 EA
97,20 €
97,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
97,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.22
97,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F14848-0001
Confezionamento
10 pak of
Descrizione generale
To use, cut dialysis tubing to length and knot one end. Slip the open end onto the tube funnel and secure with included rubber band or Scienceware® silicone rubber loops. A captive snap on cover has a small writing area for easy identification. Steam autoclavable at 121 deg C (250 deg F). 10 per bag.
Supports dialysis tubes on edge of vessel and allows easy filling.
Caratteristiche e vantaggi
  • Durable polypropylene construction
  • Allows convenient handling of dialysis bags
  • Three tube steps fit various sizes of dialysis tubing
  • Hanger has three different notches to fit the edge of any vessel
Note legali
Fillpour is a registered trademark of SP Scienceware, Division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)