Documenti fondamentali
PRS4887
Sigma-Aldrich
Anti-IL-17 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CTLA8, Anti-Interleukin 17A
Scegli un formato
100 μG
484,00 €
484,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1708
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
484,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
484,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1708
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL17A(3605)
Descrizione generale
IL-17A (interleukin 17A) is a proinflammatory cytokine of Th17 (helper T cells). It is located on chromosome 6p12.
Immunogeno
a 19 amino acid peptide from near the center of human IL-17A.
Azioni biochim/fisiol
IL-17A (interleukin 17A) plays a major role in the pathogenesis of autoimmune diseases like multiple sclerosis and rheumatoid arthritis. It also plays a pathogenic role in allergic rhinitis (AR). It helps in the formation of several chemokines and cytokines in airway epithelial cells.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4887.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
IL-17A and Th17 cells in lung inflammation: an update on the role of Th17 cell differentiation and IL-17R signaling in host defense against infection
Tsai HC, et al.
Clinical & Developmental Immunology (2013)
Satsuki Shimizu et al.
Scientific reports, 13(1), 5041-5041 (2023-03-29)
Infantile skin problems not only cause temporary pain and discomfort, but also have a long-term impact on health. Hence, the purpose of this cross-sectional study was to clarify the relationship between inflammatory cytokines and Malassezia fungal facial skin problems in
Foxp3 inhibits RORgammat-mediated IL-17A mRNA transcription through direct interaction with RORgammat
Ichiyama K, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(25), 17003-17008 (2008)
Association between polymorphisms in cytokine genes IL-17A and IL-17F and development of allergic rhinitis and comorbid asthma in Chinese subjects
Wang M, et al.
Human immunology, 73(6), 647-653 (2012)
Tianxi Wang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 21(6), 654-654 (2021-05-11)
Gastric carcinoma is a common type of gastrointestinal tumor with high morbidity and mortality rates. IL-17 is a newly discovered cytokine that has been reported to serve an important role in the development of gastric carcinoma. The potential effect of