PLA0300
Goat anti-CRSP1/TRAP220 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
ARC205, CRSP1, CRSP200, DRIP205, DRIP230, Mediator complex subunit 1, PBP, PPAR binding protein, PPAR-binding protein, PPARBP, PPARG binding protein, PPARGBP, RB18A, TR-interacting protein 2, TRAP220, TRIP-2, TRIP2, activator-recruited cofactor 205 kDa component, p53 regulatory protein RB18A, peroxisome proliferator-activated receptor-binding protein, thyroid hormone receptor-associated protein complex 220 kDa component, thyroid hormone receptor-associated protein complex component TRAP220, thyroid receptor interacting protein 2, thyroid receptor-interacting protein 2, vitamin D receptor-interacting protein 230 kD, vitamin D receptor-interacting protein complex component DRIP205
Scegli un formato
396,00 €
Scegli un formato
About This Item
396,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:500- 1:2,500
Numero d’accesso
NP_004765.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
goat ... CRSP1/TRAP220(5469)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)