Documenti fondamentali
PHG0005
SAFC
BIS-TRIS propano
Sinonimo/i:
1,3-Bis[tris(idrossimetil)metilammino] propano
About This Item
Formula condensata:
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.33
Beilstein:
1786109
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161705
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
Intervallo di pH utile
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
Punto di fusione
164-165 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
La qualità delle soluzioni tampone è fondamentale per il successo dei processi biofarmaceutici, giacché i tamponi sono indispensabili in quasi tutti i passaggi della produzione.
La nostra ampia selezione di sostanze tampone, tutte prodotte secondo processi adeguatamente controllati, è tagliata su misura per le vostre esigenze. Abbiamo prodotti in grado di rispondere a qualunque esigenza produttiva, da quelli di grado non-GMP per le applicazioni a basso rischio, fino ai prodotti conformi alle IPEC-PQG GMP per le applicazioni a più alto rischio.
Applicazioni
Il bis tris propano è un tampone biologico unico, chiamato anche tampone “Universale”, il che significa che la sua capacità tampone copre un ampio intervallo. Le due pKa del bis tris propano, 6,3 e 9,5, ampliano l′intervallo di tamponamento da pH 5,0 a 10,5, rendendolo un tampone versatile per i sistemi biologici. Il bis tris propano è considerato non tossico per le linee cellulari e genera soluzioni molto limpide.
Una rassegna di tecniche basate sulla DNA polimerasi cita il bis tris propano come tampone adatto per la PCR quale tampone universale ad ampio intervallo di tamponamento.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Cloruro di magnesio crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, JPC, FCC, E 511
SAFC
1.05832
Cloruro di magnesio
Tromethamine
SAFC
RES3193T-A7
Tromethamine
Natalie Jayne Werling et al.
Human gene therapy methods, 26(3), 82-92 (2015-05-09)
Adeno-associated viral (AAV) vectors show great promise for gene therapy because of their excellent safety profile; however, development of robust dose-determining assays for AAV has presented a significant challenge. With the ultimate goal of future harmonization and standardization of AAV
Francesca Spyrakis et al.
ChemMedChem, 9(7), 1501-1511 (2014-03-13)
Cystalysin from Treponema denticola is a pyridoxal 5'-phosphate dependent lyase that catalyzes the formation of pyruvate, ammonia, and sulfide from cysteine. It is a virulence factor in adult periodontitis because its reaction contributes to hemolysis, which sustains the pathogen. Therefore
Roland D Kersten et al.
ACS chemical biology, 10(11), 2501-2511 (2015-09-18)
Terpenes are ubiquitous natural chemicals with diverse biological functions spanning all three domains of life. In specialized metabolism, the active sites of terpene synthases (TPSs) evolve in shape and reactivity to direct the biosynthesis of a myriad of chemotypes for
Milya Davlieva et al.
Nucleic acids research, 43(9), 4758-4773 (2015-04-22)
LiaR is a 'master regulator' of the cell envelope stress response in enterococci and many other Gram-positive organisms. Mutations to liaR can lead to antibiotic resistance to a variety of antibiotics including the cyclic lipopeptide daptomycin. LiaR is phosphorylated in
Frank Jansen et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 61(6), 646-654 (2014-03-01)
The plant polymer lignin is the greatest source of aromatic chemical structures on earth. Hence, the chemically diverse lignin monomers are valuable raw materials for fine chemicals, materials synthesis, and food and flavor industries. However, extensive use of this natural