P9318
Monoclonal Anti-Plectin antibody produced in mouse
clone 7A8, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-EBS1, Anti-EBS5A, Anti-EBS5B, Anti-EBS5C, Anti-EBS5D, Anti-EBSMD, Anti-EBSND, Anti-EBSO, Anti-EBSOG, Anti-EBSPA, Anti-HD1, Anti-LGMD2Q, Anti-LGMDR17, Anti-PCN, Anti-PLEC1, Anti-PLEC1b, Anti-PLTN
Scegli un formato
322,00 €
Prezzo di listino460,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
322,00 €
Prezzo di listino460,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7A8, monoclonal
PM
antigen 300 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
marsupial (Ptoorous tridactylis PtK2 cell line), rat
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:200 using unfixed frozen sections of rat heart
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Plec1(64204)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- ELISA
- immunoblot
- dot blot
- immunocytochemistry
- immunoelectron microscopy
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)