Documenti
MAB5674
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-plectina, clone 10F6
clone 10F6, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Plackin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10F6, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Il prodotto di questo gene appartiene alla famiglia delle plakine o proteine cytolinker (proteine che ancorano i filamenti del citoscheletro e i complessi giunzionali dei tessuti organizzati). La proteina codificata è coinvolta nell′ancoraggio del citoscheletro alla membrana citoplasmatica nelle cellule epiteliali, muscolari e di altri tessuti. Può anche regolare i cambiamenti dell′architettura cellulare dei linfociti durante la polarizzazione e lo stravaso. Questo gene subisce splicing alternativo a carico di diversi esoni in 5′ rispetto al primo esone costante, che generano varianti di trascrizione codificanti isoforme distinte.
Specificità
Il prodotto (N° Cat. MAB5674) riconosce il dominio citoplasmatico della plectina.
La reattività con altre specie non è stata testata.
Immunogeno
Plectina cellulare clone C5 purificata su gel
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
La rivelazione della plectina tramite questo anticorpo anti-plectina, clone 10F6, è convalidata per l′uso nelle analisi di WB e IH.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Marcatori neuronali & gliali
Qualità
Valutata di routine su lisato di tessuto cerebrale di ratto
Descrizione del bersaglio
300-500 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Purificato in PBS con NAN3 0,05%
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite al massimo per 1 anno dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto cerebrale di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Elena Ambrosini et al.
Glia, 41(3), 290-300 (2003-01-16)
Macrophage inflammatory protein-3alpha/CCL20 is a recently identified chemokine that binds to CCR6 and acts as a chemoattractant for memory/differentiated T-cells, B-cells, and immature dendritic cells. We have previously reported that CCL20 and CCR6 mRNAs are expressed in the CNS of
Sarah D Ackerman et al.
The Journal of experimental medicine, 215(3), 941-961 (2018-01-26)
Myelin is a multilamellar sheath generated by specialized glia called Schwann cells (SCs) in the peripheral nervous system (PNS), which serves to protect and insulate axons for rapid neuronal signaling. In zebrafish and rodent models, we identify GPR56/ADGRG1 as a