P9009
Ethyl palmitate
≥99%
Sinonimo/i:
Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant (palm)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.440 (lit.)
P. eboll.
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
24-26 °C (lit.)
Densità
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves