P8716
Phalloidin, Biotin Labeled
≥90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C57H83N13O13S4
Peso molecolare:
1286.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
34058011
Prodotti consigliati
Saggio
≥90%
Stato
solid
Solubilità
DMSO/DMF: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Phalloidin is a cyclic peptide derived from Amanita phalloides. It is a filamentous-actin (F-actin) binding reagent. Phalloidin interacts with F-actin and blocks filament depolymerization. It is used for studying actin filament assembly.
Toxin that binds polymeric F actin, stabilizing it and interfering with the function of actin-rich structures.
Avvertenza
Highly toxic
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Comparing lifeact and phalloidin for super-resolution imaging of actin in fixed cells.
Mazloom-Farsibaf, et al.
PLoS ONE, 16, e0246138-e0246138 (2021)
Influence of phalloidin on the formation of actin filament branches by Arp2/3 complex.
Mahaffy, et al.
Biochemistry, 47, 6460-6467 (2019)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2979-2979 (1993)