P8692
Paromomycin sulfate salt
powder, suitable for plant cell culture, BioReagent
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Paromomycin sulfate salt, suitable for plant cell culture, BioReagent
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
cell culture | plant: suitable
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
applicazioni
agriculture
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@@]2([H])[C@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@]4([H])[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](CN)O4)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)[C@@H]1N.C
InChI
1S/C23H45N5O14.CH4/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;1H4/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
OYJABWUHUYVDMJ-UDXJMMFXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Mode of Action: Inhibits initiation and elongation during protein synthesis.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic