P7892
Phenyl-Sepharose CL-4B
extent of labeling: ~40 μmol per mL
Sinonimo/i:
Phenyl-Agarose
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
suspension
Livello qualitativo
Grado di funzionalizzazione
~40 μmol per mL
Matrice
agarose, 4% cross-linked
Attivazione matrice
epichlorohydrin
Gruppi immobilizzati alla matrice
hydroxyl
Braccio spaziatore
3 atoms
Dimensione particelle
45-165 μm
Capacità
15-20 mg/mL binding capacity (human serum albumin)
3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C