Vai a
CL2B300
Sepharose™ CL-2B Size Exclusion Resin
Cross-linked, 70-230 mesh
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
326,00 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1130,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sepharose™ CL-2B, Cross-linked
Quality Segment
form
suspension
bead diameter
60-200 μm
pore size
100,000-20,000,000 fractionation range (Dextrans), 70,000-40,000,000 fractionation range (Globular proteins)
storage temp.
2-8°C
General description
CL2B300-1L′s updated product number is GE17-0140-01
Application
Sepharose CL-2B is used in affinity chromatography, gel filtration chromatography, protein chromatography, separation media and resins. Sepharose CL-2B has been used to study ovarian carcinoma and cystic fibrosis.
Sepharose™ CL-2B has been used as resins in:
  • gel permeation chromatography (GPC)
  • gravity chromatography
  • streptavidin affinity chromatography
  • size exclusion chromatography
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CL4B200CL6B200SPC25120
Sepharose™ CL-4B Cross-linked
Supelco
CL4B200
Sepharose™ CL-4B
description
Cross-linked
description
Cross-linked
description
Cross-linked
description
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
pore size
100,000-20,000,000 fractionation range (Dextrans), 70,000-40,000,000 fractionation range (Globular proteins)
pore size
60,000-20,000,000 fractionation range (Globular proteins), 30,000-5,000,000 fractionation range (Dextrans)
pore size
10,000-4,000,000 fractionation range (Globular proteins), 10,000-1,000,000 fractionation range (Dextrans)
pore size
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
suspension
form
beads
form
suspension
form
-
bead diameter
60-200 μm
bead diameter
40-165 μm
bead diameter
40-165 μm
bead diameter
-
Sepharose CL-2B
-
-
Sulfopropyl Sephadex, GE17-0230-01 SP Sephadex, Sulfopropyl Sephadex 100g, SP Sephadex for biochemical studies, SP Sephadex chromatography for protein purification, Sulfopropyl Sephadex ion exchange chromatography, SP Sephadex chromatography grade, Sigma-Aldrich SP Sephadex, SP Sephadex human tumor research, SP Sephadex echinococcosis treatment research, 100g SP Sephadex, SP Sephadex protein chromatography media, ACS grade SP Sephadex for labs, SP Sephadex cation exchange media
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. Is it possible to autoclave this resin and if so is there an existing protocol?
    1 risposta
    1. This resin can be autoclaved for 20 minutes at 120°C in phosphate buffer at pH 7.
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  4. Bonjour, Pourriez vous m'indiquer à quoi correspond la taille des pore de a sepharose CL2B (CL2B300-500mL) en nm? Cordialement
    1 risposta
    1. Unfortunately, the pore size has not been determined. The average pore size for cross-linked agarose is approximately 25 nm. However, the actual pore size is not uniform.