Documenti fondamentali
P6990
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoylphosphatidylinositol 3,4-diphosphate sodium salt
≥98%, solid
Sinonimo/i:
1,2-Dipalmitoyl-L-α-phosphatidyl-D-myo-inositol 3,4-bisphosphate sodium salt, 1-(1,2-Dihexadecanoylphosphatidyl)inositol-3,4-diphosphate sodium salt, Dipalmitoyl-L-α-phosphatidyl-D-myo-inositol 3,4-bisphosphate sodium salt, Phosphatidylinositol-3,4-diphosphate C-16 sodium salt
Scegli un formato
100 μG
145,00 €
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
145,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H81O19P3 · xNa+
Peso molecolare:
970.99 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
12352207
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
solid
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H81O19P3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)55-31-33(57-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-56-63(53,54)60-39-36(44)37(45)40(58-61(47,48)49)41(38(39)46)59-62(50,51)52/h33,36-41,44-46H,3-32H2,1-2H3,(H,53,54)(H2,47,48,49)(H2,
HKWJHKSHEWVOSS-OMDJCSNQSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Diphosphorylated phosphatidylinositol that may be hydrolyzed by PI-specific phospholipase C to generate IP3 and DAG.
Nota sulla preparazione
The product is soluble in aqueous detergent solutions. It forms a clear solution at 8 mg/ml in 50 mM HEPES buffer, pH 7.0, containing 5 mM EDTA and 16 mg/ml sodium deoxycholate. It is also soluble in a 3:2:1 mixture of chloroform:methanol:water at 10 mg/ml and will form an opaque suspension at 1 mg/ml in phosphate-buffered saline (PBS), pH 7.2. Aqueous solutions remain active for less than 24 hours.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)