P5747
Monoclonal Anti-Phosphoserine antibody produced in mouse
clone PSR-45, purified from hybridoma cell culture, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Phosphoserine, Phospho Ser, Phospho serine, Phospho−Ser, Phospho−serine
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PSR-45, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
dot blot: suitable
indirect ELISA: 0.3-0.6 μg/mL using phosphoserine conjugated to BSA
microarray: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using total rat brain extract.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)