16-455
Anti-Phosphoserine Antibody, clone 4A4, HRP Conjugate
clone 4A4, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
4A4, anti-phosphoserine, phosphoserine antibody, pan-phosphoserine
Scegli un formato
505,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
505,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A4, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
General Post-translation Modification
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
NOTE: DO NOT FREEZE. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial after thawing and prior to removing the cap.