P4689
Protein G′ from proprietary source
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinonimo/i:
G′ protein
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Stato
lyophilized powder
Capacità
~5 mg/mg, solid binding capacity (IgG)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)