Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 123,00 € | |
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 417,00 € |
Informazioni su questo articolo
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
3
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
bacterial (Streptococcus sp.)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized solid
mol wt
~30 kDa
capacity
~5 mg/mg, solid binding capacity (IgG)
storage temp.
−20°C
General description
Genetically engineered truncated protein G; retains affinity for IgG, but lacks albumin and Fab binding sites and membrane-binding regions.
Protein G, a cell wall protein, is obtained from group G streptococci. The extracellular part of this protein is made of two/three small domains or serum albumin binding (GA domains) and two/three immunoglobulin (IgG) binding domains (B domains).
Application
Protein G′ from Streptococcus sp. has been used in in vitro actin labeling assay.[1]
Biochem/physiol Actions
Protein G can bind all the human and mouse IgG subclasses. It can bind to both the fragment crystallizable (Fc) and antigen-binding fragment (Fab) components of the antibody.
Physical form
lyophilized powder in a Tris-HCl buffer, pH 7.5
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source bacterial (Streptococcus sp.) | biological source - | biological source - | biological source - |
| mol wt ~30 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| form lyophilized solid | form lyophilized powder | form aqueous ethanol suspension | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in unspecified host | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in unspecified host |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 190357-5G | 04061835515363 |
| 190357-25G | 04061835554492 |
| 08062-1MG-F | 04061838648853 |
| 08062-5MG-F | 04061838648860 |