P4623
Anti-phospho-Interferon-α Receptor Type I (pSer535/pSer539) Subunit 1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-phospho-IFNα Receptor Type I (pSer535/pSer539) Subunit 1, Anti-phospho-IFNARI
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, bovine, human
tecniche
western blot: 1:1,000 using using FLAG® immunoprecipitates from HEK 293 cells transfected with Mock, IFNAR1 wild type, or IFNAR1 S535A and S539A mutants
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer535/pSer539)
Informazioni sul gene
human ... IFNAR1(3454)
mouse ... Ifnar1(15975)
rat ... Ifnar1(288264)
Categorie correlate
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)