Documenti fondamentali
P4433
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) distearate
Sinonimo/i:
Polyoxyethylene bis(stearate)
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCO.CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H34O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19;3-1-2-4/h2-16H2,1H3,(H,18,19);3-4H,1-2H2
QYJQHDWGURXGNL-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)