Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 316,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.030,00 € |
Informazioni su questo articolo
316,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
bovine spinal cord
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
impurities
α-hydroxy fatty acids
solubility
chloroform/methanol (99:1): 20 mg/mL, clear, colorless
lipid type
sphingolipids
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Ceramide is used to investigate effects on programmed cell death (apoptosis) and insulin signaling.
Biochem/physiol Actions
Ceramide is a minor component of cell membranes. Activates atypical protein kinase C (e.g., PKCzeta) [1].
Preparation Note
from cerebrosides by a modification of the procedure by H.E. Carter et al., J. Lipid Res. 2, 228 (1961)
Other Notes
Sales restrictions may apply
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| biological source bovine spinal cord | biological source - | biological source - | biological source - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in wet ice |
| solubility chloroform/methanol (99:1): 20 mg/mL, clear, colorless | solubility ethanol: 1 mg/mL, acetic acid: 5 mg/mL, chloroform: 5 mg/mL | solubility chloroform: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL | solubility chloroform/methanol (2:1): soluble |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?