P3889
Polygalacturonic acid
≥85% (titration), from oranges
Origine biologica
oranges
Saggio
≥85% (titration)
Stato
powder
Colore
white to brown
Punto di fusione
60 °C
Solubilità
aqueous NaOH: 1%, clear to hazy
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2+,3+,4-,6-/m0/s1
AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preabsorption of 2F4 primary antibody solution[3]
- as a substrate to determine polygalacturonase activity[4]
- in the preparation of oligogalacturonates mixture which is used as a substrate to determine the specificities of different acetylesterases[5]
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
To measure pectinase activity, a titrimetric stop reaction assay is used. One unit of pectinase will liberate 1 μmol of galacturonic acid from poly-galacturonic acid per hour at pH 4.0 at 25 °C.