Documenti fondamentali
92478
Supelco
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate
analytical standard
Scegli un formato
25 MG
38,60 €
38,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
38,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O7 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.15
Beilstein:
1727087
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
38,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (TLC)
≥97% (titration)
Attività ottica
[α]/D 53.0±2.0°, 5 hr, c = 10 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O.OC1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);1H2/t1-,2+,3+,4-,6?;/m0./s1
BGHPCEJXDOGRGW-KSSASCOMSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate is used as a standard reference material for the quantification of the analyte in the following:
  • Bamboo shoot (Chimonobambusa quadrangularis) residue (BSR)-derived polysaccharides (CPS) using high-performance liquid chromatography (HPLC).[1]
  • Mentha haplocalyx polysaccharides (MHP), extracted from Mentha haplocalyx using a high-pressure ultrasound-assisted extraction (HUAE) followed by analysis using high-performance liquid chromatography (HPLC).[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
High-pressure ultrasonic-assisted extraction of polysaccharides from Mentha haplocalyx: Structure, functional and biological activities
Chen G, et al.
Industrial Crops and Products, 130, 273-284 (2019)
Guangjing Chen et al.
Food chemistry, 292, 281-293 (2019-05-06)
In the present study, the bamboo shoot (Chimonobambusa quadrangularis) residue (BSR)-derived polysaccharides (CPS) were dried using different drying procedures, including hot air-, vacuum-, freeze-, and spray-drying. The influences of different drying procedures on the chemical compositions, physicochemical characteristics, and antioxidant