P3738
Protein Kinase G Iβ human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
cyclic-Guanosine Monophosphate-dependent Protein Kinase 1β human
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
≥1.5 units/mg protein (20-fold stimulation by cGMP (5 μM))
PM
76 kDa (monomer)
N° accesso UniProt
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PRKG1(5592)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 2