Informazioni su questo articolo
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
solution
specific activity
~0.7 U/mg
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Prkg2(25523)
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay >90% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) |
| specific activity ~0.7 U/mg | specific activity ≥10 nmol/min·mg | specific activity ≥1.5 units/mg protein (20-fold stimulation by cGMP (5 μM)) | specific activity >1000 units/mg protein |
| Gene Information rat ... Prkg2(25523) | Gene Information human ... PRKACB(5567) | Gene Information human ... PRKG1(5592) | Gene Information human ... PRKACA(5566) |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in E. coli |
| form solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
127087-87-0
127087-87-0
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?