P3118
Monoclonal Anti-p115/TAP antibody produced in mouse
clone 5D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Transcytosis Associated Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5D6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using cytosolic and membrane extracts of rat liver
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Uso1(56042)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry