P2376
L-Phenylalaninamide hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H](Cc1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H12N2O.ClH/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,10H2,(H2,11,12);1H/t8-;/m0./s1
KLHLGTPNBQXSJT-QRPNPIFTSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3