P1997
Anti-phospho-Dynamin (pSer774) antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
aqueous glycerol suspension
impiego
sufficient for 10 blots
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:1000 using using rat brain synaptosomal lysate.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... DNM1(1759) , DNM2(1785) , DNM3(26052)
mouse ... Dnm1(13429) , Dnm2(13430) , Dnm3(103967)
rat ... Dnm1(140694) , Dnm2(25751) , Dnm3(171574)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)